Läs mer
N-Methoxycarbonyl-L-tert-leucine, 98%
Produktkod. 15437477
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15437477 1 g 1g
15447477 5 g 5g
15457477 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15437477 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H35148.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 162537-11-3 | C8H15NO4 | 189.21 g/mol
The coupling of the two key intermediates, N-(methoxycarbonyl)-l-tert-leucine acylated benzyl hydrazine and chloromethyl ketone, via an S N 2 reaction furnished the amino ketone in high yield under our optimized conditions in practical synthesis of the HIV Protease Inhibitor Atazanavir via a Highly diastereoselective Reduction Approach.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
The coupling of the two key intermediates, N-(methoxycarbonyl)-l-tert-leucine acylated benzyl hydrazine and chloromethyl ketone, via an S N 2 reaction furnished the amino ketone in high yield under our optimized conditions in practical synthesis of the HIV Protease Inhibitor Atazanavir via a Highly diastereoselective Reduction Approach.
Solubility
Soluble in ethyl acetate and methanol.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents, heat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 162537-11-3
Molekylformel C8H15NO4
Molekylvikt (g/mol) 189.21
MDL-nummer MFCD07778455
InChI-nyckel NWPRXAIYBULIEI-MLHKIVSYNA-N
Synonym methoxycarbonyl-l-tert-leucine, n-methoxycarbonyl-l-tert-leucine, s-2-methoxycarbonyl amino-3,3-dimethylbutanoic acid, s-n-methoxycarbonyl-tert-leucine, n-methoxycarbonyl-3-methyl-l-valine, l-valine, n-methoxycarbonyl-3-methyl, 2s-2-methoxycarbonyl amino-3,3-dimethylbutanoic acid, s-2-methoxycarbonylamino-3,3-dimethylbutanoic acid, moc-l-tert-leucine
PubChem CID 11263950
IUPAC-namn (2S)-2-(methoxycarbonylamino)-3,3-dimethylbutanoic acid
LEDER COC(=O)N[C@H](C(O)=O)C(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methoxycarbonyl-L-tert-leucine
Smältpunkt 107°C to 110°C
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Soluble in ethyl acetate and methanol.
Formel vikt 189.21
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.