missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-(Methoxycarbonyl)-L-tert-leucine-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(Methoxycarbonyl)-L-tert-leucine-d3 |
| CAS | 920757-35-3 |
| Molekylformel | C8H12D3NO4 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | N-(Methoxy-d3-carbonyl)-3-methylvaline |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15NO4/c1-8(2,3)5(6(10)11)9-7(12)13-4/h5H,1-4H3,(H,9,12)(H,10,11)/t5-/m1/s1/i4D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])OC(=O)N[C@H](C(=O)O)C(C)(C)C |
| IUPAC-namn | (2S)-3,3-dimethyl-2-(trideuteriomethoxycarbonylamino)butanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 192.23 |
| Formel vikt | 192.1189 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?