missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-(Methoxycarbonyl)-L-tert-leucine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(Methoxycarbonyl)-L-tert-leucine |
| CAS | 162537-11-3 |
| Molekylformel | C8 H15 N O4 |
| Synonym | L-Valine, N-(methoxycarbonyl)-3-methyl-, (2S)-2-[(Methoxycarbonyl)amino]-3,3-dimethylbutanoic acid, (S)-2-(Methoxycarbonylamino)-3,3-dimethylbutanoic acid, N-(Methoxycarbonyl)-L-tert-leucine, Atazanavir RC A (USP), Atazanavir Sulfate RC A (USP) |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15NO4/c1-8(2,3)5(6(10)11)9-7(12)13-4/h5H,1-4H3,(H,9,12)(H,10,11)/t5-/m1/s1 |
| LEDER | COC(=O)N[C@H](C(=O)O)C(C)(C)C |
| IUPAC-namn | (2S)-2-(methoxycarbonylamino)-3,3-dimethylbutanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 189.21 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Formel vikt | 189.1001 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?