Läs mer
N-(metoxikarbonyl) Malelimid, TRC
Produktkod. 30482949
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30482949 1 g
30480678 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30482949 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2613001G
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 55750-48-6
Molekylformel C6 H5 N O4
Molekylvikt (g/mol) 155.11
IUPAC-namn Metyl 2,5-dioxopyrrol-1-karboxylat
LEDER COC(=O)N1C(=O)C=CC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(Methoxycarbonyl) Maleimide
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C6H5NO4/c1-11-6(10)7-4(8)2-3-5(7)9/h2-3H,1H3
Formel vikt 155.0219