Läs mer
N-(metoxymetyl)-N-[(trimetylsilyl)metyl]bensenmethanamin (>90 %), TRC
Produktkod. 30477262
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30477262 50 g
1 options
Produktkod. 30477262 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM26462050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(Methoxymethyl)-N-[(trimethylsilyl)methyl]benzenemethanamine
CAS 93102-05-7
Molekylformel C13H23NOSi
Kvantitet 50 g
Synonym (Benzyl)(methoxymethyl)(trimethylsilanylmethyl)amine, (Benzyl)(methoxymethyl)-N-[(trimethylsilyl)methyl]amine, N-(Methoxymethyl)(phenyl)-N-[(trimethylsilyl)methyl]methanamine, N-(Methoxymethyl)-N-(phenylmethyl)-N-[(trimethylsilyl)methyl]amine, N-(Methoxymethyl)-N-(trimethylsilylmethyl)-N-benzylamine, N-(Methoxymethyl)-N-[(trimethylsilyl)methyl]benzenemethanamine, N-Benzyl-1-methoxy-N-[(trimethylsilyl)methyl]methanamine, N-Benzyl-N-(methoxymethyl)trimethylsilylmethylamine, N-Benzyl-N-methoxymethyl-N-[(trimethylsilyl)methyl]amine, NSC 601818, [(Methyloxy)methyl](phenylmethyl)[(trimethylsilyl)methyl]amine, [(N-Benzyl-N-methoxymethylamino)methyl]trimethylsilane
InChI formel InChI=1S/C13H23NOSi/c1-15-11-14(12-16(2,3)4)10-13-8-6-5-7-9-13/h5-9H,10-12H2,1-4H3
LEDER COCN(Cc1ccccc1)C[Si](C)(C)C
IUPAC-namn N-(metoxymetymetyl)-1-fenyl-N-(trimetylsilylmetanamin) metanamin
Molekylvikt (g/mol) 237.41
Formel vikt 237.1549