Läs mer
N-metoxymetymetyl-N-(trimetylsilylmetyl)bensylamin, 94 %
Produktkod. 11318716
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11318716 1 g 1g
11328716 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11318716 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19412.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 93102-05-7 | C13H23NOSi | 237,418 g/mol
N-metoximetyl-N-(trimetylsilylmetyl)bensylamin bildar azometin-ylider som lätt genomgår [3+2]-cykloaddition tillα ,β -omättade estrar som ger N-bensylsubstituerade pyrrolidiner i goda utbyten. Det reagerar med asymmetriska 1,3-dipolära cykloadditioner i den praktiska, storskaliga syntesen av kirala pyrrolidiner. Det används vid syntesen av 3-karboxi-1-azabicyklo[2.2.1]heptanderivat, en viktig klass av fysiologiskt aktiva föreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N-metoximetyl-N-(trimetylsilylmetyl)bensylamin bildar azometinylider som lätt genomgår [3+2] cykloaddition tillα ,ß-omättade estrar som ger N-bensylsubstituerade pyrrolidiner i goda utbyten. Det reagerar med asymmetriska 1,3-dipolära cykloadditioner i den praktiska, storskaliga syntesen av kirala pyrrolidiner. Det används vid syntesen av 3-karboxi-1-azabicyklo[2.2.1]heptanderivat, en viktig klass av fysiologiskt aktiva föreningar.
Löslighet Löslig i kloroform
, etylacetat.
Anteckningar
Fukt& Ljuskänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 93102-05-7
Molekylformel C13H23NOSi
Molekylvikt (g/mol) 237.418
MDL-nummer MFCD00674005
InChI-nyckel RPZAAFUKDPKTKP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methoxymethyl-n-trimethylsilylmethyl benzylamine, n-benzyl-1-methoxy-n-trimethylsilyl methyl methanamine, benzyl methoxymethyl trimethylsilyl methyl amine, benzyl-methoxymethyl-trimethylsilanylmethyl-amine, n-benzyl-n-methoxymethyl-n-trimethylsilylmethylamine, n-benzyl-n-methoxymethyl trimethylsilylmethylamine, n-methoxymethyl phenyl-n-trimethylsilyl methyl methanamine, n-methoxymethyl-n-trimethylsilyl methyl phenyl, n-methoxymethyl-n-trimethylsilylmethyl-benzylamine
PubChem CID 353442
IUPAC-namn N-(metoximetyl)-l-fenyl-N-(trimetylsilylmetyl)metanamin
LEDER COCN(CC1=CC=CC=C1)C[Si](C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methoxymethyl-N-(trimethylsilylmethyl)benzylamine
Densitet 0.928
Kokpunkt 76 °C (0,3 mmHg)
Flampunkt 66 °C (150 °F)
Brytningsindex 1.492
Kvantitet 1 g
Beilstein 4311216
Känslighet Ljus- och fuktkänslig
Löslighetsinformation Löslig i kloroform, etylacetat.
Formel vikt 237.42
Procent renhet 94%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.