Läs mer
N-(metoxymetyl)-N-(trimetylsilylmetyl)bensylamin, 96 %
Produktkod. 15722166 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15722166 25 g Glasflaska 25g
10337571 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15722166 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 344300250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 93102-05-7 | C13H23NOSi | 237,42 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 93102-05-7
Molekylformel C13H23NOSi
Molekylvikt (g/mol) 237.42
MDL-nummer MFCD00674005
InChI-nyckel RPZAAFUKDPKTKP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methoxymethyl-n-trimethylsilylmethyl benzylamine, n-benzyl-1-methoxy-n-trimethylsilyl methyl methanamine, benzyl methoxymethyl trimethylsilyl methyl amine, benzyl-methoxymethyl-trimethylsilanylmethyl-amine, n-benzyl-n-methoxymethyl-n-trimethylsilylmethylamine, n-benzyl-n-methoxymethyl trimethylsilylmethylamine, n-methoxymethyl phenyl-n-trimethylsilyl methyl methanamine, n-methoxymethyl-n-trimethylsilyl methyl phenyl, n-methoxymethyl-n-trimethylsilylmethyl-benzylamine
PubChem CID 353442
IUPAC-namn N-(metoximetyl)-l-fenyl-N-(trimetylsilylmetyl)metanamin
LEDER COCN(CC1=CC=CC=C1)C[Si](C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(Methoxymethyl)-N-(trimethylsilylmethyl)benzylamine
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 0.9280g/mL, 0.928
Elementaranalys 95% min.
Kokpunkt 76 °C (0,3 mmHg)
Flampunkt 66 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5CH2N(CH2OCH3)CH2Si(CH3)3
Brytningsindex 1,4915 till 1,4935
Kvantitet 25 g
Formel vikt 237.42
Procent renhet 96%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.