missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Methyl-1-(2,3,4,9-tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indol-6-yl)methanesulfonamide Succinate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methyl-1-(2,3,4,9-tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indol-6-yl)methanesulfonamide Succinate |
| Molekylformel | C13H17N3O2S . C 4H6O4 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | Sumatriptan Impurity F |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17N3O2S.C4H6O4/c1-14-19(17,18)8-9-2-3-12-11(6-9)10-4-5-15-7-13(10)16-12;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-3,6,14-16H,4-5,7-8H2,1H3;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8) |
| LEDER | O=S(CC1=CC(C(CCNC2)=C2N3)=C3C=C1)(NC)=O.O=C(O)CCC(O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 397.45 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?