Läs mer
N-Methyl-1,2,4-triazolinedione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methyl-1,2,4-triazolinedione |
| CAS | 13274-43-6 |
| Molekylformel | C3 H3 N3 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 4-Methyl-1,2,4-triazoline-3,5-dione, 4-Methyl-1,2,4-triazolinedione, 4-Methyl-3H-1,2,4-triazole-3,5(4H)-dione, 4-Methyl-4H-1,2,4-triazole-3,5-dione, N-Methyl-1,2,4-triazoline-3,5-dione, N-Methyl-1,3,4-triazoline-2,5-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C3H3N3O2/c1-6-2(7)4-5-3(6)8/h1H3 |
| LEDER | CN1C(=O)N=NC1=O |
| IUPAC-namn | 4-methyl-1,2,4-triazole-3,5-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 113.07 |
| Formel vikt | 113.0225 |