Läs mer
n-metyl-[1-(2-furylmetyl)piperid-4-yl]metylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10153274
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10153274 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10225994 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10153274 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC68546CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 934570-57-7
Molekylformel C12H20N2O
Molekylvikt (g/mol) 208.31
MDL-nummer MFCD09966159
InChI-nyckel LISJAFHYRUEIGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-1-2-furylmethyl piperid-4-yl methylamine, n-1-2-furylmethyl piperidin-4-yl methyl-n-methylamine, 1-furan-2-ylmethyl piperidin-4-yl methyl methyl amine, 1-2-furylmethyl 4-piperidyl methyl methylamine, 1-furan-2-yl methyl piperidin-4-yl methyl methyl amine, 1-1-furan-2-ylmethyl piperidin-4-yl-n-methylmethanamine, 1-1-furan-2-yl methyl piperidin-4-yl-n-methylmethanamine
PubChem CID 42556092
LEDER CNCC1CCN(CC2=CC=CO2)CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methyl-[1-(2-furylmethyl)piperid-4-yl]methylamine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
IUPAC-namn 1-[1-(furan-2-ylmetyl)piperidin-4-yl]-N-metylmetanamin
Formel vikt 208.3
Procent renhet 97%