Läs mer
n-metyl-[1-(2-furylmetyl)piperid-4-yl]metylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10225994
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10225994 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10153274 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10225994 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC68546DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 934570-57-7
Molekylformel C12H20N2O
Molekylvikt (g/mol) 208.31
MDL-nummer MFCD09966159
InChI-nyckel LISJAFHYRUEIGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-1-2-furylmethyl piperid-4-yl methylamine, n-1-2-furylmethyl piperidin-4-yl methyl-n-methylamine, 1-furan-2-ylmethyl piperidin-4-yl methyl methyl amine, 1-2-furylmethyl 4-piperidyl methyl methylamine, 1-furan-2-yl methyl piperidin-4-yl methyl methyl amine, 1-1-furan-2-ylmethyl piperidin-4-yl-n-methylmethanamine, 1-1-furan-2-yl methyl piperidin-4-yl-n-methylmethanamine
PubChem CID 42556092
LEDER CNCC1CCN(CC2=CC=CO2)CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methyl-[1-(2-furylmethyl)piperid-4-yl]methylamine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn ({1-[(furan-2-yl)metyl]piperidin-4-yl}metyl)(metyl)amin
Formel vikt 208.3
Procent renhet 97%