Läs mer
N-metyl-1,3-propandiamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10784281 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
250ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10784281 1 L 1 L
10522941 250 mL 250ml
10236883 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10784281 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 155570010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6291-84-5 | C4H12N2 | 88.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6291-84-5
Molekylformel C4H12N2
Molekylvikt (g/mol) 88.15
MDL-nummer MFCD00008209
InChI-nyckel QHJABUZHRJTCAR-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-1,3-propanediamine, n-methyl-1,3-diaminopropane, 3-methylamino propylamine, 1,3-propanediamine, n-methyl, n-methylpropane-1,3-diamine, 3-aminopropyl methylamine, n-methyltrimethylenediamine, 3-aminopropylmethylamine, n-methyl-1,3-propylenediamine, 1-amino-3-methylamino propane
PubChem CID 80511
IUPAC-namn N'-metylpropan-1,3-diamin
LEDER CNCCCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methyl-1, 3-propanediamine
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -72°C
Densitet 0.8400g/mL, 0.84
Kokpunkt 139°C to 141°C
Flampunkt 35°C
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3NH(CH2)3NH2
Brytningsindex 1.4468
Kvantitet 1 L
UN-nummer 2922
Beilstein 04,I,419
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble
Viskositet 1.6 mPa.s (20°C)
Formel vikt 88.15
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-Methyl-1,3-propanediamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.