Läs mer
N-Methyl-1-(4-nitrophenyl)methanesulfonamide, Mikromol™
Beskrivning
N-Methyl-1-(4-nitrophenyl)methanesulfonamide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methyl-1-(4-nitrophenyl)methanesulfonamide |
| CAS | 85952-29-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-Methyl-1-(4-nitrophenyl)methanesulfonamide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C8 H10 N2 O4 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Benzenemethanesulfonamide, N-methyl-4-nitro-, N-Methyl-4-nitrobenzenemethanesulfonamide, 1-(4-Nitrophenyl)-N-methylmethanesulfonamide, 4-(((Methylamino)sulfonyl)methyl)nitrobenzene, N-Methyl-1-(4-nitrophenyl)methanesulfonamide, Sumatriptan nitrosulphonamide, GR 40916X |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10N2O4S/c1-9-15(13,14)6-7-2-4-8(5-3-7)10(11)12/h2-5,9H,6H2,1H3 |
| LEDER | CNS(=O)(=O)Cc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | N-methyl-1-(4-nitrophenyl)methanesulfonamide |
| Visa mer |