Läs mer
N-metyl-[1-(6-metylpyrazin-2-yl)piperid-3-yl]metylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10205384
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10205384 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10377333 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10205384 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC59046CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 941716-84-3
Molekylformel C12H20N4
Molekylvikt (g/mol) 220.32
MDL-nummer MFCD09879920
InChI-nyckel CBRQUNBWUQBINE-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-1-6-methylpyrazin-2-yl piperid-3-yl methylamine, methyl 1-6-methylpyrazin-2-yl piperidin-3-yl methyl amine, methyl 1-6-methylpyrazin-2-yl 3-piperidyl methyl amine, n-methyl-1-1-6-methylpyrazin-2-yl piperidin-3-yl methanamine
PubChem CID 24229603
IUPAC-namn N-metyl-1-[1-(6-metylpyrazin-2-yl)piperidin-3-yl]metanamin
LEDER CC1=CN=CC(=N1)N2CCCC(C2)CNC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methyl-[1-(6-methylpyrazin-2-yl)piperid-3-yl]methylamine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 220.32
Procent renhet 97%