Läs mer
N-metyl-[1-(6-metylpyrazin-2-yl)piperid-4-yl]metylamin, 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10215614
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10215614 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10225614 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10215614 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC58946CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 887922-91-0
Molekylformel C12H20N4
MDL-nummer MFCD09064987
Synonym n-methyl-1-6-methylpyrazin-2-yl piperid-4-yl methylamine, methyl 1-6-methylpyrazin-2-yl piperidin-4-yl methyl amine, methyl 1-6-methylpyrazin-2-yl 4-piperidyl methyl amine, n-methyl-1-1-6-methylpyrazin-2-yl piperidin-4-yl methanamine
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-methyl-[1-(6-methylpyrazin-2-yl)piperid-4-yl]methylamine
CAS Min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 220.32
Procent renhet 90%