Läs mer
n-metyl-(1-metyl-lh-indol-7-yl)metylamin, 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10526154
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10526154 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10002184 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10526154 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC66946CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 709649-75-2
Molekylformel C11H14N2
Molekylvikt (g/mol) 174.247
MDL-nummer MFCD11506353
InChI-nyckel JERMRTDADLXHSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 1-methylindol-7-yl methyl amine, n-methyl-1-1-methyl-1h-indol-7-yl methylamine, n-methyl-1-methyl-1h-indol-7-yl methylamine, 1h-indole-7-methanamine, n,1-dimethyl, n-methyl-1-1-methyl-1h-indol-7-yl methanamine, 1h-indole-7-methanamine,n,1-dimethyl, methyl-1-methyl-1h-indol-7-ylmethyl amine, 7-methylamino methyl-1-methyl-1h-indole, methyl 1-methyl-1h-indol-7-yl methyl amine
PubChem CID 33589520
IUPAC-namn N-metyl-l-(l-metylindol-7-yl)metanamin
LEDER CNCC1=CC=CC2=C1N(C=C2)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-methyl-(1-methyl-1H-indol-7-yl)methylamine
CAS Min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 174.25
Procent renhet 90%