Läs mer
N-metyl-(1-metyl-lH-pyrazol-5-yl)metylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10357314
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10357314 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10423214 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10357314 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC62346CB
Kemiska identifierare
CAS 930111-04-9
Molekylformel C6H11N3
Molekylvikt (g/mol) 125.18
MDL-nummer MFCD03419812
InChI-nyckel CHGIPIYKGPNYKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-1-methyl-1h-pyrazol-5-yl methylamine, methyl 1-methyl-1h-pyrazol-5-yl methyl amine, n-methyl 1-methyl-1h-pyrazol-5-yl methanamine, n,1-dimethyl-1h-pyrazole-5-methanamine, n-methyl-1-1-methyl-1h-pyrazol-5-yl methanamine, methyl 2-methylpyrazol-3-yl methyl amine, 1-methyl-5-methylamino methyl-1h-pyrazole, methyl-2-methyl-2h-pyrazol-3-ylmethyl-amine, methyl 1-methylpyrazol-5-yl methyl amine, 1-methyl-5-methylamino methyl pyrazole
PubChem CID 7019426
LEDER CNCC1=CC=NN1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-methyl-(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)methylamine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
IUPAC-namn metyl[(l-metyl-lH-pyrazol-5-yl)metyl]amin
Formel vikt 125.17
Procent renhet 97%