Läs mer
N-metyl-[1-metyl-5-fenoxi-3-(trifluormetyl)-lH-pyrazol-4-yl]metylamin, 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10022034
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10022034 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10577674 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10022034 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC64846DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-10-2026
Kemiska identifierare
CAS 912569-73-4
Molekylformel C13H14F3N3O
Molekylvikt (g/mol) 285.27
MDL-nummer MFCD09817546
InChI-nyckel AJQKRVBDVZVOBK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl pyrazol-4-yl methyl amine, n-methyl-1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-4-yl methylamine, n-methyl-1-methyl-5-phenoxy-3-1h-pyrazol-4-yl methylamine, n-methyl-1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-4-yl methylamine,97+%, n-methyl-1-1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-4-yl methanamine
PubChem CID 24229724
IUPAC-namn N-metyl-1-[1-metyl-5-fenoxi-3-(trifluormetyl)pyrazol-4-yl]metanamin
LEDER CNCC1=C(N(N=C1C(F)(F)F)C)OC2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-methyl-[1-methyl-5-phenoxy-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methylamine
CAS Min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 285.27
Procent renhet 90%