Läs mer
N-metyl-(1-metylindolin-5-yl)metylamin, 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10692665
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10692665 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10376664 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10692665 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC58746DA
Kemiska identifierare
CAS 906352-81-6
Molekylformel C11H16N2
Molekylvikt (g/mol) 176.26
MDL-nummer MFCD09817499
InChI-nyckel QPUPWFNEDMKWGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-5-methylamino methyl indoline, 2,3-dihydro-1-methyl-5-methylamino methyl-1h-indole, methyl 1-methyl-2,3-dihydroindol-5-yl methyl amine, methyl 1-methyl-2,3-dihydro-1h-indol-5-yl methyl amine, methyl 1-methylindolin-5-yl methyl amine, n-methyl-1-1-methylindolin-5-yl methanamine, 1-2,3-dihydro-1-methyl-1h-indol-5-yl-n-methylmethylamine, n-methyl-1-1-methyl-2,3-dihydro-1h-indol-5-yl methanamine
PubChem CID 24229592
IUPAC-namn N-metyl-l-(l-metyl-2,3-dihydroindol-5-yl)metanamin
LEDER CNCC1=CC2=C(C=C1)N(C)CC2
Specifications
Kemiskt namn eller material N-methyl-(1-methylindolin-5-yl)methylamine
CAS Min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 176.26
Procent renhet 90%