Läs mer
N-Methyl-1-(methylthio)-2-nitroethenamine-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methyl-1-(methylthio)-2-nitroethenamine-d3 |
| CAS | 1331637-53-6 |
| Molekylformel | C4H5D3N2O2S |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | N-Methyl-1-(methylthio)-2-nitro-ethenamine-d3, 1-(Methylamino)-1-(methylthio)-2-nitroethene-d3, 2-(Methylthio)-2-(methylamino)-1-nitroethene-d3, 1-(Methylthio)-2-nitro-N-methylethyleneamine-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8N2O2S/c1-5-4(9-2)3-6(7)8/h3,5H,1-2H3/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])NC(=C[N+](=O)[O-])SC |
| IUPAC-namn | 1-methylsulfanyl-2-nitro-N-(trideuteriomethyl)ethenamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 151.2 |
| Formel vikt | 151.0495 |