Läs mer
N-Methyl-1-(methylthio)-2-nitroethenamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (EZ)-N-Methyl-1-(methylsulfanyl)-2-nitroethen-1-amine |
| CAS | 61832-41-5 |
| Molekylformel | C4 H8 N2 O2 S |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | (EZ)-N-Methyl-1-(methylsulphanyl)-2-nitroethen-1-amine, N-Methyl-1-methylthio-2-nitroethenamine, Nizatidine Imp. B (EP), Ranitidine Hydrochloride Imp. K (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8N2O2S/c1-5-4(9-2)3-6(7)8/h3,5H,1-2H3 |
| LEDER | CNC(=C[N+](=O)[O-])SC |
| IUPAC-namn | N-methyl-1-methylsulfanyl-2-nitroethenamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 148.18 |
| Formel vikt | 148.0306 |