Läs mer
N-metyl-[(1-fenyl-lH-imidazol-2-yl)metyl]amin, Thermo Scientific™
Produktkod. 10716925
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10716925 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10587484 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10295804 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10716925 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC75946CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 1034566-07-8
Molekylformel C11H13N3
Molekylvikt (g/mol) 187.25
InChI-nyckel IZYNHWOVGJNYQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 1-phenylimidazol-2-yl methyl amine, n-methyl-1-phenyl-1h-imidazol-2-yl methyl amine, n-methyl-1-1-phenyl-1h-imidazol-2-yl methanamine
PubChem CID 45594302
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-methyl-[(1-phenyl-1H-imidazol-2-yl)methyl]amine
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 187.24
Procent renhet 97%