Läs mer
N-Methyl-1-phenylmethanamine, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methyl-1-phenylmethanamine |
| CAS | 103-67-3 |
| Molekylformel | C8H11N |
| MDL-nummer | MFCD00008289 |
| Kvantitet | 10 g |
| LEDER | CNCC1=CC=CC=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 121.18 |
| Procent renhet | 98% |