missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Methyl-1-(phenylmethyl)-3-(1,2,3,6-tetrahydro-1-methyl-4-pyridinyl)-1H-indole-5-ethanesulfonamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methyl-1-(phenylmethyl)-3-(1,2,3,6-tetrahydro-1-methyl-4-pyridinyl)-1H-indole-5-ethanesulfonamide |
| CAS | 894351-86-1 |
| Molekylformel | C24H29N3O2S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-[1-Benzyl-3-(1-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)-1H-indol-5-yl]ethanesulfonic Acid Methylamide |
| InChI formel | InChI=1S/C24H29N3O2S/c1-25-30(28,29)15-12-19-8-9-24-22(16-19)23(21-10-13-26(2)14-11-21)18-27(24)17-20-6-4-3-5-7-20/h3-10,16,18,25H,11-15,17H2,1-2H3 |
| LEDER | CNS(=O)(=O)CCc1ccc2c(c1)c(cn2Cc3ccccc3)C4=CCN(C)CC4 |
| IUPAC-namn | 2-[1-benzyl-3-(1-methyl-3,6-dihydro-2H-pyridin-4-yl)indol-5-yl]-N-methylethanesulfonamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 423.57 |
| Formel vikt | 423.198 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?