Läs mer
N-Methyl-1-propanamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methyl-1-propanamine |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H11N/c1-3-4-5-2/h5H,3-4H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 73.0891 |