Läs mer
N-metyl-1-propylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11468726
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11468726 1 g 1g
11478726 5 g 5g
11488726 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11468726 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16903.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 627-35-0 | C4H11N | 73.139 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 627-35-0
Molekylformel C4H11N
Molekylvikt (g/mol) 73.139
MDL-nummer MFCD00009361
InChI-nyckel GVWISOJSERXQBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methylpropylamine, n-methyl-n-propylamine, methyl propyl amine, 1-propanamine, n-methyl, methyl-n-propylamine, methylpropylamine, unii-vw1h32h1qm, n-propylmethylamine, n-methyl-1-propylamine, vw1h32h1qm
PubChem CID 12315
IUPAC-namn N-metylpropan-1-amin
LEDER CCCNC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methyl-1-propylamine
Densitet 0.713
Kokpunkt 62°C to 64°C
Flampunkt −1.1°C (30°F)
Odör Amine-like
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2733
Formel vikt 73.14
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.