Läs mer
N-metyl-[1-(tien-2-ylmetyl)piperid-4-yl]metylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10125733
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10125733 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10498423 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
11396855 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10125733 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC66746CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 930111-07-2
Molekylformel C12H20N2S
Molekylvikt (g/mol) 224.37
MDL-nummer MFCD09879955
InChI-nyckel JXFQDIBOGWDEEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylamino methyl-1-thien-2-ylmethyl piperidine, n-methyl-1-thien-2-ylmethyl piperid-4-yl methylamine, methyl 1-thiophen-2-ylmethyl piperidin-4-yl methyl amine, methyl 1-2-thienylmethyl 4-piperidyl methyl amine, n-methyl-1-1-thiophen-2-ylmethyl piperidin-4-yl methanamine, n-methyl-1-thiophen-2-ylmethyl piperid-4-yl methylamine, n-methyl-1-1-thiophen-2-yl methyl piperidin-4-yl methanamine
PubChem CID 24229738
LEDER CNCC1CCN(CC2=CC=CS2)CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-methyl-[1-(thien-2-ylmethyl)piperid-4-yl]methylamine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
IUPAC-namn metyl({1-[(tiofen-2-yl)metyl]piperidin-4-yl}metyl)amin
Formel vikt 224.37
Procent renhet 97%