Läs mer
N-metyl-(lH-bensimidazol-5-ylmetyl)amindioxalat, 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11390627
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11390627 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10654405 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11390627 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC45996CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 910036-85-0
Molekylformel C13H15N3O8
Molekylvikt (g/mol) 341.276
MDL-nummer MFCD09025842
InChI-nyckel HDQRBNFLWRHBAA-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-1h-benzimidazol-5-ylmethyl amine dioxalate, 1h-1,3-benzodiazol-5-ylmethyl methyl amine; bis oxalic acid, n-methyl-1h-benzo d imidazol-5-ylmethyl amine dioxalate, oxalic acid-1-1h-benzimidazol-6-yl-n-methylmethanamine 2/1, 3h-1,3-benzodiazol-5-ylmethyl methyl amine; bis oxalic acid
PubChem CID 18525786
IUPAC-namn 1-(3H-bensimidazol-5-yl)-N-metylmetanamin; oxalsyra
LEDER CNCC1=CC2=C(C=C1)N=CN2.C(=O)(C(=O)O)O.C(=O)(C(=O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-methyl-(1H-benzimidazol-5-ylmethyl)amine dioxalate
CAS Min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 341.27
Procent renhet 90%