missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Methyl-1H-imidazole-1-carboxamide (~90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methyl-1H-imidazole-1-carboxamide |
| CAS | 72002-25-6 |
| Molekylformel | C5H7N3O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1H-Imidazole-1-carboxamide','N-methyl- (9CI','ACI), N-Methyl-1H-imidazole-1-carboxamide (ACI), N-Methyl-1-imidazolecarboxamide, N-Methylcarbamoylimidazole |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7N3O/c1-6-5(9)8-3-2-7-4-8/h2-4H,1H3,(H,6,9) |
| LEDER | CNC(=O)n1ccnc1 |
| IUPAC-namn | N-methylimidazole-1-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 125.12 |
| Formel vikt | 125.0589 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?