missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Methyl-1H-indole-5-ethanesulfonamide (2-(1H-Indol-5-yl)-N-methylethanesulfonamide), Mikromol™

Produktkod. 30049460
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30049460 100 mg
30051618 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30049460 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0299.10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

N-Methyl-1H-indole-5-ethanesulfonamide (2-(1H-Indol-5-yl)-N-methylethanesulfonamide)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Methyl-1H-indole-5-ethanesulfonamide
CAS 98623-50-8
Analyt- eller komponentnamn N-Methyl-1H-indole-5-ethanesulfonamide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C11 H14 N2 O2 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym N-Methyl-1H-indole-5-ethanesulfonamide
InChI formel InChI=1S/C11H14N2O2S/c1-12-16(14,15)7-5-9-2-3-11-10(8-9)4-6-13-11/h2-4,6,8,12-13H,5,7H2,1H3
LEDER CNS(=O)(=O)CCc1ccc2[nH]ccc2c1
IUPAC-namn 2-(1H-indol-5-yl)-N-methylethanesulfonamide
Molekylvikt (g/mol) 238.31
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 238.0776 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.