missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Methyl-1H-indole-5-ethanesulfonamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methyl-1H-indole-5-ethanesulfonamide |
| CAS | 98623-50-8 |
| Molekylformel | C11 H14 N2 O2 S |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | N-Methyl-1H-indole-5-ethanesulfonamide, 2-(1H-Indol-5-yl)-N-methylethanesulfonamide |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14N2O2S/c1-12-16(14,15)7-5-9-2-3-11-10(8-9)4-6-13-11/h2-4,6,8,12-13H,5,7H2,1H3 |
| LEDER | CNS(=O)(=O)CCc1ccc2[nH]ccc2c1 |
| IUPAC-namn | 2-(1H-indol-5-yl)-N-methylethanesulfonamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 238.31 |
| Formel vikt | 238.0776 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?