Läs mer
N-metyl-2-[1-metyl-3-(trifluormetyl)-lH-pyrazol-5-yl]bensylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10567674
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10567674 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10567674 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC62146DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methyl-2-[1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzylamine
CAS 898598-62-4
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C13H14F3N3
MDL-nummer MFCD09817515
Kvantitet 1 g
Synonym n-methyl-2-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl benzylamine, methyl 2-2-methyl-5-trifluoromethyl pyrazol-3-yl phenyl methyl amine, n-methyl-1-2-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl phenyl methanamine, n-methyl-1-2-2-methyl-5-trifluoromethyl-3-pyrazolyl phenyl methanamine, n-methyl-1-2-2-methyl-5-trifluoromethyl pyrazol-3-yl phenyl methanamine, benzenemethanamine,n-methyl-2-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl
InChI-nyckel OTPQTKMWNNGSEX-UHFFFAOYSA-N
LEDER CNCC1=CC=CC=C1C2=CC(=NN2C)C(F)(F)F
IUPAC-namn N-metyl-1-[2-[2-metyl-5-(trifluormetyl)pyrazol-3-yl]fenyl]metanamin
Molekylvikt (g/mol) 269.271
PubChem CID 24229664
Formel vikt 269.27
Procent renhet 97%