Läs mer
N-metyl-2-(lH-1,2,4-triazol-1-ylmetyl)bensylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11360657
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11360657 250 mg 250mg
10307454 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11360657 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC47546CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 906352-64-5
Molekylformel C11H14N4
Molekylvikt (g/mol) 202.261
MDL-nummer MFCD09025848
InChI-nyckel VHDVEBIJXKJALO-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-2-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzylamine, methyl 2-1,2,4-triazol-1-ylmethyl phenyl methyl amine, methyl 2-1,2,4-triazolylmethyl phenyl methyl amine, n-methyl-1-2-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl phenyl methanamine
PubChem CID 18525820
IUPAC-namn N-metyl-1-[2-(1,2,4-triazol-1-ylmetyl)fenyl]metanamin
LEDER CNCC1=CC=CC=C1CN2C=NC=N2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-methyl-2-(1H-1, 2, 4-triazol-1-ylmethyl)benzylamine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 202.26
Procent renhet 97%