Läs mer
N-Methyl-2,2,2-trifluoroacetamide, Thermo Scientific™
Produktkod. 15540524 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15540524 25 g 25g
15530524 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15540524 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 221570250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 815-06-5
Molekylformel C3H4F3NO
Molekylvikt (g/mol) 127.07
InChI-nyckel IQNHBUQSOSYAJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyltrifluoroacetamide, n-methyl-2,2,2-trifluoroacetamide, acetamide, 2,2,2-trifluoro-n-methyl, 2,2,2-trifluoro-n-methyl-acetamide, n-metnyl-2,2,2-trifluoroacetamide, methyltrifluoroacetamide, acmc-209plm, n-methyl-trifluoroacetamide, n-methyltrifluoro-acetamide
PubChem CID 69948
IUPAC-namn 2,2,2-trifluoro-N-methylacetamide
LEDER CNC(=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methyl-2,2,2-trifluoroacetamide
Smältpunkt 48.0°C to 52.0°C
Kokpunkt 156.0°C to 157.0°C
Flampunkt 74°C
Infrarött spektrum Authentic
Linjär formel CF3CONHCH3
Kvantitet 25 g
Formel vikt 127.07
Procent renhet ≥97.5% (GC)
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-Methyl-2,2,2-trifluoroacetamide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.