Läs mer
N-metyl-2-[2-(metylamino)fenoxi]anilin, TRC
Produktkod. 30467076
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30467076 50 mg
30467008 10 mg
30472862 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30467076 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM10360050MG
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 76967-82-3
Molekylformel C14H16N2O
Molekylvikt (g/mol) 228.3
Synonym 2,2'-Oxybis[N-methylbenzenamine], 2,2'-Oxybis(N-methylaniline)
IUPAC-namn N-metyl-2-[2-(metylamino)fenoxi]anilin.
LEDER CNc1ccccc1Oc2ccccc2NC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methyl-2-[2-(methylamino)phenoxy]aniline
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C14H16N2O/c1-15-11-7-3-5-9-13(11)17-14-10-6-4-8-12(14)16-2/h3-10,15-16H,1-2H3
Formel vikt 228.1263