missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Methyl-2-[[3-[(1E)-2-(2-pyridinyl)ethenyl]-1H-indazol-6-yl]sulfonyl]benzamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methyl-2-((3-((1E)-2-(2-pyridinyl)ethenyl)-1H-indazol-6-yl)sulfonyl)benzamide |
| CAS | 1348536-59-3 |
| Molekylformel | C22 H18 N4 O3 S |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Axitinib sulfone |
| InChI formel | InChI=1S/C22H18N4O3S/c1-23-22(27)18-7-2-3-8-21(18)30(28,29)16-10-11-17-19(25-26-20(17)14-16)12-9-15-6-4-5-13-24-15/h2-14H,1H3,(H,23,27)(H,25,26)/b12-9+ |
| LEDER | CNC(=O)c1ccccc1S(=O)(=O)c2ccc3c(\C=C\c4ccccn4)n[nH]c3c2 |
| IUPAC-namn | N-methyl-2-[[3-[(E)-2-pyridin-2-ylethenyl]-1H-indazol-6-yl]sulfonyl]benzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 418.468 |
| Formel vikt | 418.11 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?