Läs mer
N-Methyl-2-[3-[(1RS)-1-(pyridin-2-yl)ethyl]-1H-inden-2-yl]ethanamine Maleate, Mikromol™
Beskrivning
N-Methyl-2-[3-[(1RS)-1-(pyridin-2-yl)ethyl]-1H-inden-2-yl]ethanamine Maleate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methyl-2-[3-[(1RS)-1-(pyridin-2-yl)ethyl]-1H-inden-2-yl]ethanamine Maleate |
| CAS | 135784-57-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-Methyl-2-[3-[(1RS)-1-(pyridin-2-yl)ethyl]-1H-inden-2-yl]ethanamine Maleate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C19 H22 N2 . C4 H4 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Dimetindene Maleate Imp. I (EP), Dimetindene Imp. I (EP), N-Methyl-2-[3-[(1RS)-1-(pyridin-2-yl)ethyl]-1H-inden-2-yl]ethanamine Maleate, Dimetindene Maleate Imp. I (EP) as Maleate, Dimetindene Maleate Impurity I as Maleate, Dimetindene Impurity I as Maleate |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22N2.C4H4O4/c1-14(18-9-5-6-11-21-18)19-16(10-12-20-2)13-15-7-3-4-8-17(15)19;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-9,11,14,20H,10,12-13H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1- |
| LEDER | CNCCC1=C(C(C)c2ccccn2)c3ccccc3C1.OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| IUPAC-namn | (Z)-but-2-enedioic acid;N-methyl-2-[3-(1-pyridin-2-ylethyl)-1H-inden-2-yl]ethanamine |
| Visa mer |