missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Methyl-2-[[3-[(1Z)-2-(2-pyridinyl)ethenyl]-1H-indazol-6-yl]thio]benzamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methyl-2-[(3-[(1Z)-2-(2-pyridinyl)ethenyl]-1H-indazol-6-yl)thio]benzamide |
| CAS | 885126-40-9 |
| Molekylformel | C22 H18 N4 O S |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Benzamide, N-methyl-2-[[3-[(1Z)-2-(2-pyridinyl)ethenyl]-1H-indazol-6-yl]thio]- (9CI, ACI), N-Methyl-2-[[3-[(1Z)-2-(2-pyridinyl)ethenyl]-1H-indazol-6-yl]thio]benzamide (ACI), N-Methyl-2-[[3-[(1Z)-2-(2-pyridinyl)ethenyl]-1H-indazol-6-yl]thio]benzamide |
| InChI formel | InChI=1S/C22H18N4OS/c1-23-22(27)18-7-2-3-8-21(18)28-16-10-11-17-19(25-26-20(17)14-16)12-9-15-6-4-5-13-24-15/h2-14H,1H3,(H,23,27)(H,25,26)/b12-9- |
| LEDER | CNC(=O)c1ccccc1Sc2ccc3c(\C=C/c4ccccn4)n[nH]c3c2 |
| IUPAC-namn | N-methyl-2-[[3-[(Z)-2-pyridin-2-ylethenyl]-1H-indazol-6-yl]sulfanyl]benzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 386.4695 |
| Formel vikt | 386.1201 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?