Läs mer
N-metyl-[(2,3-dihydrobenso[b]furan-7-yl)metyl]amin, 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10142914
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10142914 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10633985 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10142914 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC00946CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 389845-43-6
Molekylformel C10H13NO
Molekylvikt (g/mol) 163.22
MDL-nummer MFCD10700046
InChI-nyckel WVSLYVGYBIMHJY-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-2,3-dihydrobenzo b furan-7-yl methyl amine, 2,3-dihydro-1-benzofuran-7-ylmethyl methyl amine, 1-2,3-dihydrobenzofuran-7-yl-n-methylmethanamine, 2,3-dihydro-benzofuran-7-ylmethyl methylamine, 7-benzofuranmethanamine,2,3-dihydro-n-methyl, 2,3-dihydrobenzo 2,3-b furan-7-ylmethyl methylamine, 1-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl-n-methylmethanamine
PubChem CID 26343571
IUPAC-namn 1-(2,3-dihydro-1-bensofuran-7-yl)-N-metylmetanamin
LEDER CNCC1=CC=CC2=C1OCC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-methyl-[(2, 3-dihydrobenzo[b]furan-7-yl)methyl]amine
CAS Min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 163.22
Procent renhet 90%