Läs mer
N-metyl[2-(3-metyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)fenyl]metylamin, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10451704
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10451704 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10622875 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10451704 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC49646CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 879896-56-7
Molekylformel C11H13N3O
Molekylvikt (g/mol) 203.25
MDL-nummer MFCD09702360
InChI-nyckel LJDBGVKOXDSIQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl 2-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl phenyl methylamine, benzenemethanamine,n-methyl-2-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl, methyl 2-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl phenyl methyl amine, n-methyl-1-2-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl phenyl methanamine, methyl 2-3-methyl 1,2,4-oxadiazol-5-yl phenyl methyl amine
PubChem CID 24229504
LEDER CNCC1=CC=CC=C1C1=NC(C)=NO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-methyl[2-(3-methyl-1, 2, 4-oxadiazol-5-yl)phenyl]methylamine
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
IUPAC-namn N-metyl-1-[2-(3-metyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)fenyl]metanamin
Formel vikt 203.24
Procent renhet 95%