Läs mer
N-metyl-2,4-dinitroanilin-D3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methyl-2,4-dinitroaniline-d3 |
| CAS | 91808-45-6 |
| Molekylformel | C7H4D3N3O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | N-Methyl-2,4-dinitro-benzenamine-d3, N-Methyl-2,4-dinitro-aniline-d3, (2,4-Dinitrophenyl)methylamine-d3, 1-(Methylamino)-2,4-dinitrobenzene-d3, 2,4-Dinitro-N-methylaniline-d3, NSC 36958-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7N3O4/c1-8-6-3-2-5(9(11)12)4-7(6)10(13)14/h2-4,8H,1H3/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])Nc1ccc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 2,4-dinitro-N-(trideuteriometyl)anilin. |
| Molekylvikt (g/mol) | 200.17 |
| Formel vikt | 200.0625 |