Läs mer
N-metyl-2-(4-metylperhydro-1,4-diazepin-1-yl)bensylamin,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10051934
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10051934 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10061934 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10051934 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC60446CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 915707-57-2
Molekylformel C14H23N3
Molekylvikt (g/mol) 233.359
MDL-nummer MFCD09065003
InChI-nyckel OEVIJYRNRIFBSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-2-4-methylperhydro-1,4-diazepin-1-yl benzylamine, methyl 2-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl phenyl methyl amine, n-methyl-2-4-methylhomopiperazin-1-yl benzylamine, n-methyl-1-2-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl phenyl methanamine, methyl 2-4-methyl 1,4-diazaperhydroepinyl phenyl methyl amine, benzenemethanamine,2-hexahydro-4-methyl-1h-1,4-diazepin-1-yl-n-methyl
PubChem CID 24229620
IUPAC-namn N-metyl-1-[2-(4-metyl-1,4-diazepan-1-yl)fenyl]metanamin
LEDER CNCC1=CC=CC=C1N2CCCN(CC2)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-methyl-2-(4-methylperhydro-1, 4-diazepin-1-yl)benzylamine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97+%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 233.36
Procent renhet 97%