missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Methyl-2-(4-nitrophenyl)ethanamine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methyl-2-(4-nitrophenyl)ethanamine Hydrochloride |
| CAS | 166943-39-1 |
| Molekylformel | C9H12N2O2 . HCl |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | N-(4-Nitrophenethyl)-N-methylamine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12N2O2.ClH/c1-10-7-6-8-2-4-9(5-3-8)11(12)13;/h2-5,10H,6-7H2,1H3;1H |
| LEDER | Cl.CNCCc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| Molekylvikt (g/mol) | 216.66 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?