missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Methyl-2-amino-4-nitroaniline, Mikromol™
Beskrivning
N-Methyl-2-amino-4-nitroaniline
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methyl-2-amino-4-nitroaniline |
| CAS | 41939-61-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-Methyl-2-amino-4-nitroaniline |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C7 H9 N3 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 1,2-Benzenediamine, N1-methyl-4-nitro-, -Phenylenediamine, N1-methyl-4-nitro- (6CI,7CI), 2-Methylamino-5-nitroaniline, N1-Methyl-4-nitro-1,2-benzenediamine, N1-Methyl-4-nitro-o-phenylenediamine, N1-Methyl-4-nitrobenzene-1,2-diamine, N'-Methyl-2-amino-4-nitroaniline |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9N3O2/c1-9-7-3-2-5(10(11)12)4-6(7)8/h2-4,9H,8H2,1H3 |
| LEDER | CNc1ccc(cc1N)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 1-N-methyl-4-nitrobenzene-1,2-diamine |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?