Läs mer
n-metyl-(2-anilinopyrimidin-5-yl)metylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10255814
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10255814 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10586914 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10255814 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC69246CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 944450-95-7
Molekylformel C12H14N4
Molekylvikt (g/mol) 214.27
MDL-nummer MFCD11841075
InChI-nyckel IFWJJBILYKUROD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylamino methyl-n-phenylpyrimidin-2-amine, 5-methylamino methyl-2-phenylamino pyrimidine, 5-methylamino methyl pyrimidin-2-yl phenylamine, n-methyl-2-phenylamino pyrimidin-5-yl methylamine
PubChem CID 33589547
IUPAC-namn 5-(metylaminometyl)-N-fenylpyrimidin-2-amin
LEDER CNCC1=CN=C(NC2=CC=CC=C2)N=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-methyl-(2-anilinopyrimidin-5-yl)methylamine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 214.27
Procent renhet 97%