Läs mer
N-metyl-(2-bromtien-3-yl)metylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10245334
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10245334 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10245334 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC56646DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-methyl-(2-bromothien-3-yl)methylamine
CAS 331766-69-9
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C6H8BrNS
MDL-nummer MFCD09064982
Kvantitet 1 g
Synonym n-methyl-2-bromothien-3-yl methylamine, 2-bromothiophen-3-yl methyl methyl amine, 2-bromo 3-thienyl methyl methylamine, 3-thiophenemethanamine, 2-bromo-n-methyl
InChI-nyckel FOIBDCULRFTGJL-UHFFFAOYSA-N
LEDER CNCC1=C(Br)SC=C1
IUPAC-namn [(2-bromtiofen-3-yl)metyl](metyl)amin
Molekylvikt (g/mol) 206.10
PubChem CID 24229571
Formel vikt 206.11
Procent renhet 97%