Läs mer
N-metyl-(2-metyl-1,3-oxazol-4-yl)metylamin, Thermo Scientific™
Produktkod. 11366975
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11366975 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10331620 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11366975 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC57946CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 1065073-46-2
Molekylformel C6H10N2O
Molekylvikt (g/mol) 126.159
InChI-nyckel SFLPQWGHHRKLNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-methyl-1,3-oxazol-4-yl methyl amine, 4-methylaminomethyl-2-methyl-1,3-oxazole, 4-oxazolemethanamine, n,2-dimethyl, 2-methyl-4-methylamino methyl-1,3-oxazole, methyl 2-methyl 1,3-oxazol-4-yl methyl amine, n-methyl-1-2-methyl-1,3-oxazol-4-yl methanamine, n-methyl-1-2-methyl-1,3-oxazol-4-yl methylamine, n-methyl-2-methyl-1,3-oxazol-4-yl methylamine
PubChem CID 44119607
IUPAC-namn N-metyl-l-(2-metyl-l,3-oxazol-4-yl)metanamin
LEDER CC1=NC(=CO1)CNC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-methyl-(2-methyl-1, 3-oxazol-4-yl)methylamine
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 126.16
Procent renhet 97%