Läs mer
N-metyl(2-metyl-3-furyl)metylamin, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10366274
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10366274 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10235934 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10366274 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC55446CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 916766-85-3
Molekylformel C7H11NO
Molekylvikt (g/mol) 125.171
MDL-nummer MFCD09702377
InChI-nyckel IDODRBWAEHXURE-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl 2-methyl-3-furyl methylamine, methyl 2-methylfuran-3-yl methyl amine, n-methyl-2-methylfur-3-yl methylamine, 2-methyl-3-methylamino methyl furan, 3-furanmethanamine,n,2-dimethyl, 3-furanmethanamine, n,2-dimethyl, methyl 2-methyl 3-furyl methyl amine, n-methyl-1-2-methylfuran-3-yl methanamine
PubChem CID 24229548
IUPAC-namn N-metyl-l-(2-metylfuran-3-yl)metanamin
LEDER CC1=C(C=CO1)CNC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-methyl(2-methyl-3-furyl)methylamine
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 125.17
Procent renhet 95%