Läs mer
N-metyl-2-morfolino-5-(trifluormetyl)bensylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10595354
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10595354 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10595354 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC57846DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methyl-2-morpholino-5-(trifluoromethyl)benzylamine
CAS 886851-52-1
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Molekylformel C13H17F3N2O
MDL-nummer MFCD09025891
Kvantitet 1 g
Synonym n-methyl-2-morpholino-5-trifluoromethyl benzylamine, methyl 2-morpholin-4-yl-5-trifluoromethyl phenyl methyl amine, n-methyl-n-2-morpholin-4-yl-5-trifluoromethyl benzyl amine, benzenemethanamine,n-methyl-2-4-morpholinyl-5-trifluoromethyl, n-methyl-1-2-morpholino-5-trifluoromethyl phenyl methanamine, n-methyl-1-2-morpholin-4-yl-5-trifluoromethyl phenyl methanamine
InChI-nyckel UAZNBBVDDCKGES-UHFFFAOYSA-N
LEDER CNCC1=C(C=CC(=C1)C(F)(F)F)N1CCOCC1
IUPAC-namn N-metyl-1-[2-morfolin-4-yl-5-(trifluormetyl)fenyl]metanamin
Molekylvikt (g/mol) 274.29
PubChem CID 18525888
Formel vikt 274.28
Procent renhet 97%