Läs mer
N-metyl-(2-morfolinopyrimidin-5-yl)metylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10123224
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10123224 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10113224 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10123224 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC69546DA
Kemiska identifierare
CAS 937796-14-0
Molekylformel C10H16N4O
Molekylvikt (g/mol) 208.265
MDL-nummer MFCD09966161
InChI-nyckel PFYPMSRZQMFCJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-2-morpholinopyrimidin-5-yl methylamine, methyl 2-morpholin-4-yl pyrimidin-5-yl methyl amine, methyl 2-morpholin-4-ylpyrimidin-5-yl methyl amine, n-methyl-1-2-morpholin-4-yl pyrimidin-5-yl methanamine
PubChem CID 42556099
IUPAC-namn N-metyl-l-(2-morfolin-4-ylpyrimidin-5-yl)metanamin
LEDER CNCC1=CN=C(N=C1)N2CCOCC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-methyl-(2-morpholinopyrimidin-5-yl)methylamine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 208.26
Procent renhet 97%